Principaux documents
SAB1305077
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-DDR2 antibody produced in mouse
clone 484CT5.5.4, crude ascites, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DDR2, Discoidin domain-containing receptor 2, NTRKR3, TKT, TYRO10
100 μL
578,00 $
578,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
578,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
578,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
crude ascites
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
484CT5.5.4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
96736 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:100-~1:1600
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DDR2(4921)
Forme physique
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable