SAB1304597
ANTI-AIG1 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
AIG-1, AIG1, Androgen-induced gene 1 protein, CGI-103
683,00 $
About This Item
683,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
28222 Da
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: 1:1000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AIG1(51390)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable