SAB1301468
ANTI-G7C (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C6orf27, G7C, NG37, Protein G7c
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
96030 Da
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... C6orf27(80737)
Catégories apparentées
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable