Principaux documents
SAB1300912
Sigma-Aldrich
Anti-PARS2 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PARS2, Anti-ProRS, Anti-Probable prolyl-tRNA synthetase, mitochondrial, Anti-Proline--tRNA ligase, EC 6.1.1.15
100 μG
603,00 $
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
603,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PARS2(25973)
Description générale
PARS2 catalyzes the attachment of proline to tRNA(Pro) in a two-step reaction: proline is first activated by ATP to form Pro-AMP and then transferred to the acceptor end of tRNA(Pro).
Immunogène
PARS2 (NP_689481, 172-205)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human PARS2.
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable