Principaux documents
SAB1300835
Sigma-Aldrich
Anti-SNRK (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KIAA0096, Anti-SNF-related serine/threonine-protein kinase, Anti-SNF1-related kinase, Anti-SNFRK, Anti-SNRK
100 μG
603,00 $
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
603,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNRK(54861)
Description générale
SNRK, as known as,SNF-related serine/threonine-protein kinase, may play a role in hematopoietic cell proliferation or differentiation and a potential mediator of neuronal apoptosis.It is activated by phosphorylation on Thr-173 by STK11 in complex with STE20-related adapter-alpha (STRAD alpha) pseudo kinase and CAB39.
Immunogène
SNRK (NP_060189, 325-359)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human SNRK.
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable