Principaux documents
SAB1300798
Sigma-Aldrich
Anti-TBRG1 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-NIAM, Anti-Nuclear interactor of ARF and Mdm2, Anti-TBRG1, Anti-Transforming growth factor β regulator 1
100 μG
603,00 $
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
603,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TBRG1(84897)
Catégories apparentées
Description générale
TBRG1 acts as a growth inhibitor. It can activate TP53/p53, causes G1 arrest and collaborates with CDKN2A to restrict proliferation, but does not require either protein to inhibit DNA synthesis. It redistributes CDKN2A into the nucleoplasm. Involved in maintaining chromosomal stability.
Immunogène
TBRG1 (NP_116200, 130-167)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human TBRG1.
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable