Principaux documents
SAB1300709
Sigma-Aldrich
Anti-PFDN6 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HKE2, PFD6, Anti-Prefoldin subunit 6, Anti-Protein Ke2
100 μG
603,00 $
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
603,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PFDN6(10471)
Description générale
PFDN6 binds specifically to cytosolic chaperonin (c-CPN) and transfers target proteins to it. It also binds to nascent polypeptide chain and promotes folding in an environment in which there are many competing pathways for nonnative proteins.
Immunogène
PFDN6 (NP_055075, 76-109)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-term region of human PFDN6.
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable