SAB1300641
Anti-UBE2V1 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DJ1185N5.1.3, Anti-TRAF6-regulated IKK activator 1 β Uev1A, Anti-Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1 (Isoform 3, CROC-1A), Ubiquitin carrier protein, Ubiquitin-protein ligase
603,00 $
About This Item
603,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBE2V1(7335)
Catégories apparentées
Description générale
The previously assigned protein identifier Q9GZW1 has beenmerged into Q13404. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogène
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human UBE2V1.
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable