SAB1300526
Anti-SUMO4 (V55 Mutant) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2, Anti-SMT3H4, Anti-SUMO-4, Anti-Small ubiquitin-like modifier 4, Anti-Small ubiquitin-like protein 4
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
mutation (Val55)
Informations sur le gène
human ... SUMO4(387082)
Description générale
Immunogène
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated peptide CEPRGLS(V)KQIRFRFG selected from human SUMO4. This antibody is affinity purified using peptides CEPRGLS(V)KQIRFRFG (positive selection) and CEPRGLS(M)KQIRFRFG (negative selection).
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable