SAB1105762
Anti-EIF2B3 (426-440) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-EIF-2B, Anti-EIF2Bγ, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 3 γ
478,00 $
About This Item
478,00 $
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt ~50 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF2B3(8891)
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable