SAB1105724
Anti-IL1F9 (26-40) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-IL-1F9, Anti-IL-1H1, Anti-IL-1RP2, Anti-IL1E, Anti-IL1RP2, Anti-Interleukin 1 family, member 9
478,00 $
About This Item
478,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt ~19 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL1F9(56300)
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable