S9761
N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-7-amido-4-methylcoumarin
leucine aminopeptidase substrate, ≥98% (HPLC), powder
103,00 $
About This Item
103,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-7-amido-4-methylcoumarin, Leucine aminopeptidase substrate
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc4C(C)=CC(=O)Oc4c3
InChI
1S/C34H39N5O9/c1-19-16-30(43)48-27-18-23(11-12-24(19)27)37-32(45)25(17-22-8-5-4-6-9-22)38-33(46)26-10-7-15-39(26)34(47)21(3)36-31(44)20(2)35-28(40)13-14-29(41)42/h4-6,8-9,11-12,16,18,20-21,25-26H,7,10,13-15,17H2,1-3H3,(H,35,40)(H,36,44)(H,37,45)(H,38,46)(H,41,42)
Clé InChI
FMVUZZZUYBXQGR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.