S8817
SB 218795
>98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(−)-(R)-N-(α-Methoxycarbonylbenzyl)-2-phenylquinoline-4-carboxamide
About This Item
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble 40 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)[C@H](NC(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3ccccc3)c4ccccc4
Informations sur le gène
human ... TACR2(6865) , TACR3(6870)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable