S8067
Anti-phospho-Synapsin I (pSer9) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
932,00 $
About This Item
932,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
Xenopus, human, chicken, rat, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:1,000
western blot: 1:1,000 using rat brain hipoccampal tissue homogenate
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SYN1(6853)
mouse ... Syn1(20964)
rat ... Syn1(24949)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable