Key Documents
S7174
Sigma-Aldrich
L-erythro-Sphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H37NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m1/s1
Clé InChI
WWUZIQQURGPMPG-MCXRAWCPSA-N
Autres remarques
Inactive isomer of sphingosine
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup