S6446
Anti-SMC1L1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-SMC1, Anti-SMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1, Anti-SMC1α
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 160 kDa
Espèces réactives
rat (predicted), human, mouse (predicted)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HEK 293-T cell lysates
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using paraformaldehyde-fixed HEK 293-T cells
microarray: suitable
western blot: 1:500-1:1,000 using HeLa nuclear extracts
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMC1A(8243)
mouse ... Smc1a(24061)
rat ... Smc1a(63996)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable