Principaux documents
S6439
Sigma-Aldrich
SQI-ET sodium form
≥90% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H51N4O7
Poids moléculaire :
675.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
≥90% (TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCOc1cc(N2CCOCCOCCN(CCOCC2)c3cc(OCC)c(OCC)c4ccc(C)nc34)c5nc(C)ccc5c1OCC
InChI
1S/C38H52N4O7/c1-7-46-33-25-31(35-29(37(33)48-9-3)13-11-27(5)39-35)41-15-19-43-20-16-42(18-22-45-24-23-44-21-17-41)32-26-34(47-8-2)38(49-10-4)30-14-12-28(6)40-36(30)32/h11-14,25-26H,7-10,15-24H2,1-6H3
Clé InChI
HFXIXJYCUKUTIL-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium ionophore with a selectivity of 100:1 for sodium over potassium. Effective at concentrations of approx. 40 μM.
Forme physique
Orange-brown gum
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable