S4152
[D-Arg1, D-Pro2, D-Trp7,9, Leu11]-Substance P acetate salt
≥97% (HPLC)
About This Item
Nom du produit
[D-Arg1, D-Pro2, D-Trp7,9, Leu11]-Substance P acetate salt, ≥97% (HPLC)
Essai
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H]7CCCN7C(=O)[C@H](N)CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C75H108N20O13.C2H4O2/c1-42(2)35-55(64(80)98)89-67(101)56(36-43(3)4)90-69(103)59(39-46-41-85-51-23-11-9-20-48(46)51)93-68(102)57(37-44-17-6-5-7-18-44)91-70(104)58(38-45-40-84-50-22-10-8-19-47(45)50)92-66(100)52(27-29-62(78)96)86-65(99)53(28-30-63(79)97)87-71(105)61-26-16-34-95(61)74(108)54(24-12-13-31-76)88-72(106)60-25-15-33-94(60)73(107)49(77)21-14-32-83-75(81)82;1-2(3)4/h5-11,17-20,22-23,40-43,49,52-61,84-85H,12-16,21,24-39,76-77H2,1-4H3,(H2,78,96)(H2,79,97)(H2,80,98)(H,86,99)(H,87,105)(H,88,106)(H,89,101)(H,90,103)(H,91,104)(H,92,100)(H,93,102)(H4,81,82,83);1H3,(H,3,4)/t49-,52+,53+,54+,55+,56+,57+,58-,59-,60-,61+;/m1./s1
Clé InChI
RXTRFXUUDKVCOG-FDUGBFHGSA-N
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable