S4072
Anti-Sirt3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
SIR2L3, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 3 (S. cerevisiae)
762,00 $
About This Item
762,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~28 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2.5-5 μg/mL using human HepG2 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIRT3(23410)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable