Documents
S3752
Sigma-Aldrich
Tin(II) stearate
≥90%
Synonyme(s) :
Stannous octadecanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H70O4Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
685.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
≥90%
Forme
solid
Couleur
off-white to tan
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
[SnH4].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2.Sn.2H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);;;
Clé InChI
UKCSJTDHWBRUPC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable