S3321
SUN B8155
≥97% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
5-[1-[(2-Aminophenyl)imino]ethyl]-1,6-dihydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)N(O)C(O)=C1\C(C)=N\c2ccccc2N
InChI
1S/C14H15N3O3/c1-8-7-12(18)17(20)14(19)13(8)9(2)16-11-6-4-3-5-10(11)15/h3-7,19-20H,15H2,1-2H3/b16-9+
Clé InChI
SGJLINMLDNLWOS-CXUHLZMHSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves