Key Documents
S2886
Sigma-Aldrich
[pGlu5]-Substance P Fragment 5-11
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
pGlu-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C41H57N9O9S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
852.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C3CCC(=O)N3)C(N)=O
InChI
1S/C41H57N9O9S/c1-24(2)20-30(40(58)47-27(36(43)54)18-19-60-3)46-35(53)23-44-37(55)31(21-25-10-6-4-7-11-25)49-41(59)32(22-26-12-8-5-9-13-26)50-39(57)29(14-16-33(42)51)48-38(56)28-15-17-34(52)45-28/h4-13,24,27-32H,14-23H2,1-3H3,(H2,42,51)(H2,43,54)(H,44,55)(H,45,52)(H,46,53)(H,47,58)(H,48,56)(H,49,59)(H,50,57)
Clé InChI
XDUVKSVLDVUFCJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
R W Bury et al.
Journal of medicinal chemistry, 19(6), 854-856 (1976-06-01)
Substance P (Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2) and the C-terminal partial sequences down to the tripeptide were synthesized by a solid-phase method. These peptides were assayed for vasodilator, spasmogenic, and venoconstrictor properties using three preparations, viz. the hind limb blood flow of the dog