Principaux documents
S1881
Supelco
Sodium bismuthate(V) hydrate
≥80%
About This Item
Formule linéaire :
NaBiO3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.97 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Pureté
≥80%
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[O-][Bi](=O)=O
InChI
1S/Bi.Na.H2O.3O/h;;1H2;;;/q;+1;;;;-1
Clé InChI
UQGDUPFKOOSTOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves