Principaux documents
S1505
Sigma-Aldrich
Succinic semialdehyde solution
15% in H2O
Synonyme(s) :
4-Oxobutanoic acid, 4-Oxobutyric acid, Succinaldehydic acid, Succinic semialdehyde monomer
About This Item
Formule linéaire :
HCOCH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Beilstein:
1745187
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Concentration
15% in H2O
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hongzhi Tang et al.
Applied and environmental microbiology, 74(5), 1567-1574 (2008-01-22)
Previous research suggested that Pseudomonas spp. may attack the pyrrolidine ring of nicotine in a way similar to mammalian metabolism, resulting in the formation of pseudooxynicotine, the direct precursor of a potent tobacco-specific lung carcinogen. In addition, the subsequent intermediates