S0564
Anti-Serotonin N-Acetyltransferase (N-Terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
639,00 $
About This Item
639,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 23 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AANAT(15)
mouse ... Aanat(11298)
rat ... Aanat(25120)
Catégories apparentées
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable