RF454811P-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-48-PCR, to hold, 6 x 8-tube or 5-tube PCR strips, to hold, 48 x 0.2 mL PCR tubes
3 820,00 $
About This Item
3 820,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 48 x 0.2 mL PCR tubes
to hold 6 x 8-tube or 5-tube PCR strips
fixed angle strip rotor
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638581 (NA)
Eppendorf® 5804735005 (EU)
Paramètres
15,350 × g max. RCF
Technique(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R