MilliporeSigma
Passer à
RABBLOCK
5x Blocking Solution (Item F)
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
20 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
56,80 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
56,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
RABFIX1RABCTYROD20-145
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c