MilliporeSigma
Get 22% off for Pi Day through March 31.Save Now
RAB1237
Feline Resistin ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
feline
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
species reactivity
feline
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
This ELISA antibody pair detects Feline Resistin (RETN)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
RAB1237-1KT04061835168712