Principaux documents
RA481WO-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-81, for 5810/5810R, aerosol-tight, without buckets
1 EA
3 240,00 $
3 240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
3 240,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
3 240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
to hold 4 x MTP/flex buckets
aerosol-tight
for 5810/5810R
medium to high-capacity swing-bucket rotor
without buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638611 (NA)
Eppendorf® 5810743001 (EU)
Paramètres
4,000 max. RCF (3,220 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Catégories apparentées
Description générale
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG