R9002
Ranatensin
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
pGlu-Val-Pro-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Phe-Met-NH2
About This Item
Pureté
≥95% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]5CCCN5C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]6CCC(=O)N6)C(C)C)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C61H84N16O13S/c1-32(2)50(60(89)66-30-49(80)70-45(27-37-29-64-31-67-37)58(87)73-43(25-35-13-8-7-9-14-35)57(86)71-40(52(63)81)22-24-91-6)75-53(82)34(5)68-56(85)44(26-36-28-65-39-16-11-10-15-38(36)39)74-54(83)42(18-20-47(62)78)72-59(88)46-17-12-23-77(46)61(90)51(33(3)4)76-55(84)41-19-21-48(79)69-41/h7-11,13-16,28-29,31-34,40-46,50-51,65H,12,17-27,30H2,1-6H3,(H2,62,78)(H2,63,81)(H,64,67)(H,66,89)(H,68,85)(H,69,79)(H,70,80)(H,71,86)(H,72,88)(H,73,87)(H,74,83)(H,75,82)(H,76,84)/t34-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,50-,51-/m0/s1
Clé InChI
AUOCWSNQHWTPIJ-JMYPGRSYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable