Key Documents
R8754
Sigma-Aldrich
Reactive Blue 4−Agarose
lyophilized powder (stabilized with lactose)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
ID de substance PubChem :
Forme
lyophilized powder (stabilized with lactose)
Ampleur du marquage
2-7 mg per mL
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Capacité
≥5 mg/mL binding capacity (human serum albumin)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C2=C(C(NC3=CC=C(S(=O)(O)=O)C(NC4=NC(Cl)=NC(Cl)=N4)=C3)=CC(S(=O)(O)=O)=C2N)C(C5=C1C=CC=C5)=O
InChI
1S/C23H14Cl2N6O8S2/c24-21-29-22(25)31-23(30-21)28-12-7-9(5-6-14(12)40(34,35)36)27-13-8-15(41(37,38)39)18(26)17-16(13)19(32)10-3-1-2-4-11(10)20(17)33/h1-8,27H,26H2,(H,34,35,36)(H,37,38,39)(H,28,29,30,31)
Clé InChI
RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Quantité
Swelling: 1 g swells to approx. 5 ml
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable