Principaux documents
R6627
Sigma-Aldrich
Rubidium perchlorate
About This Item
Formule linéaire :
RbClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.92
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Chaîne SMILES 
[Rb+].[O-]Cl(=O)(=O)=O