Principaux documents
R6258
Supelco
Réservoirs de remplissage pour colonnes LC non gainées
size 2,000 mL, column I.D. 4.8 cm
1 EA
1 150,00 $
1 150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 150,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
1 150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
LPLC: suitable
D.I. de la colonne
4.8 cm
Taille
2,000 mL
Description générale
Livré complet avec tous les raccords nécessaires à la connexion sur des colonnes filetées. L′extrémité haute présente un raccord 1/4-28.