R352-05A
Rat Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells: RPASMC, adult
1 270,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
About This Item
1 270,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rat pulmonary artery (healthy adult)
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Mode de croissance
Adherent
Morphologie
smooth muscle
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cardiovascular diseases
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Rat Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells (RPASMC) provide a useful in vitro model to study cellular and molecular mechanisms of pulmonary hypertension characterized by hyperproliferation of pulmonary artery smooth muscle cells.Characterization: positive for smooth muscle cell specific alpha-actin expression.
Origine de la lignée cellulaire
Application
Composants
Qualité
Notes préparatoires
- 2nd passage, >500,000 cells in Rat Smooth Muscle Cell Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
- Can be cultured at least 12 doublings
Procédure de repiquage
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable