Principaux documents
R2902
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Retinoid X Receptor γ antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 1373, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-hRXRγ
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1373, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 60 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL using HeLa cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RXRG(6258)
Immunogène
synthetic peptide derived from the N-terminus of human RXRγ.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 0.08% sodium azide as a preservative.