R2404
Anti-C-RAF antibody
mouse monoclonal, RNP1
Synonyme(s) :
Anti-CMD1NN, Anti-CRAF, Anti-NS5, Anti-Raf-1, Anti-c-Raf
819,00 $
About This Item
819,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Raf-1/c-Raf antibody, Mouse monoclonal, clone RNP1, purified from hybridoma cell culture
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RNP1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~75 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using extracts of A431 cell line (human epidermoid carcinoma)
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAF1(5894)
mouse ... Raf1(110157)
rat ... Raf1(24703)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- capture enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- double immunofluorescence analysis[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable