Documents
R2126
Sigma-Aldrich
Ethyl ricinoleate
≥99%
Synonyme(s) :
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid ethyl ester, Ricinoleic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H38O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.51
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O3/c1-3-5-6-13-16-19(21)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-20(22)23-4-2/h11,14,19,21H,3-10,12-13,15-18H2,1-2H3/b14-11-/t19-/m1/s1
Clé InChI
AZXVZUBIFYQWJK-KWRJMZDGSA-N
Conditionnement
Sealed ampule.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves