R2027
Ral B human
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
1 150,00 $
About This Item
1 150,00 $
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RALB(5899)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Code de la classe de stockage