Principaux documents
R1376
Sigma-Aldrich
Ricinelaidic acid
≥99%
Synonyme(s) :
(R)-12-Hydroxy-9(E)-octadecenoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H34O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Essai
≥99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Conditionnement
Sealed ampule.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable