Principaux documents
R0509
Worthington Accessories
cast aluminum roller base with 5 wheels for 35 L Dewar
Synonyme(s) :
dewar base
1 EA
603,00 $
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
603,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103000
Nomenclature NACRES :
NB.22
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Worthington 366783
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Catégories apparentées
Attention
Weight of filled 35L Dewar can exceed 100lbs (45kg). Use of roller base is strongly recommended for safe transport.