Principaux documents
Q1878
Sigma-Aldrich
Quinine
Synonyme(s) :
6′-Methoxycinchonidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H24N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.42
Numéro Beilstein :
91867
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pf
173-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
Clé InChI
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Potassium channel blocker
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
F Azadmehr et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 127, 59-67 (2019-02-01)
This study employed a molecularly imprinted composite (MIC) to develop a selective and very sensitive sensor for the determination of quinine. To fabricate the MIC sensor, 3-methyl-4-nitrophenol (MNP) and L-tyrosine (Tyr) were simultaneously electrodeposited in acidic media containing HAuCl4 to