PZ0347
CP-424,174
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
CP 424174, CP-424174, CP424174, N-[[[4-Chloro-2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]amino]carbonyl]-3-(1-hydroxy-1-methylethyl)-benzenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(O)(C)C1=CC(S(=O)(NC(NC2=C(C(C)C)C=C(Cl)C=C2C(C)C)=O)=O)=CC=C1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable