Principaux documents
PZ0231
Sigma-Aldrich
PF-06462894
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6(R)-(2,2-Dimethyl-propyl)-2-(pyridin-2-ylmethoxy)-6,7-dihydro-9H-pyrimido[2,1-c][1,4]oxazin-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H23N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=C1C=C(OCC2=NC=CC=C2)N=C3COC[C@@H](CC(C)(C)C)N31
InChI
1S/C18H23N3O3/c1-18(2,3)9-14-11-23-12-15-20-16(8-17(22)21(14)15)24-10-13-6-4-5-7-19-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3/t14-/m1/s1
Clé InChI
QDIYOEYPJWXMRN-CQSZACIVSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06462894 is a muscarinic metabotropic receptor mGluR5 ligand.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gopinath S Palanisamy et al.
Toxicologic pathology, 43(7), 995-1003 (2015-06-11)
Three orally administered metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5) negative allosteric modulators caused skin lesions consistent with delayed type-IV hypersensitivity in cynomolgus macaques in 2- and 12-week toxicity studies. Several monkeys developed macroscopic skin lesions in multiple locations after 8 to