Documents
PZ0110
Sigma-Aldrich
SC-57461A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Methyl-N-[3-[4-(phenylmethyl)phenoxy]propyl β-alanine hydrochloride, SC-57461 hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H25NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cc2ccccc2)cc1)CCC(O)=O
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-21(14-12-20(22)23)13-5-15-24-19-10-8-18(9-11-19)16-17-6-3-2-4-7-17;/h2-4,6-11H,5,12-16H2,1H3,(H,22,23);1H
Clé InChI
SBBJJLDNKNNWFJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
SC-57461A is an inhibitor of leukotriene A4 hydrolase.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to leukotriene receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research