PZ0012
Sunitinib malate
≥98% (HPLC), powder, receptor tyrosine kinase inhibitor
Synonyme(s) :
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide (2S)-2-hydroxybutanedioic acid (1:1) salt, SU 011248, SU 11248, SU112248
180,00 $
About This Item
180,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Sunitinib malate, ≥98% (HPLC)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C
InChI
1S/C22H27FN4O2.C4H6O5/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/b17-12-;/t;2-/m.0/s1
Clé InChI
LBWFXVZLPYTWQI-IPOVEDGCSA-N
Informations sur le gène
human ... CSF1R(1436) , FLT1(2321) , FLT3(2322) , FLT4(2324) , KDR(3791) , KIT(3815) , PDGFRA(5156) , PDGFRB(5159) , RET(5979)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology