MilliporeSigma
Get 22% off for Pi Day through March 31.Save Now
PRS4635
Anti-Syntaphilin (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-SNPH
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (i), IF, IHC, WB
Citations:
-
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNPH(9751)
Immunogen
a 16 amino acid peptide from near the center of human Syntaphilin.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Other Notes
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4635.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
SBP4635-0.05MG04061832164250
PRS4635-100UG04061831490589