PLA0271
Rabbit anti-GTF2B/TFIIB Antibody, Affinity Purified
Synonyme(s) :
RNA polymerase II transcription factor IIB, S300-II, TF2B, TFIIB, general transcription factor TFIIB
596,00 $
About This Item
596,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
Numéro d'accès
NP_001505.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... GTF2B/TFIIB(2959)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable