PLA0224
Rabbit anti-IKK-alpha Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
Conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase, I-kappa-B kinase 1, I-kappa-B kinase alpha, I-kappa-B kinase-alpha, IKK-A, IKK-a kinase, IKK-alpha, IKK1, IKKA, IkB kinase alpha subunit, IkBKA, IkappaB kinase, NFKBIKA, Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase alpha, Nuclear factor NFkappaB inhibitor kinase alpha, TCF-16, TCF16, transcription factor 16
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_001269.3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... IKK-alpha(1147)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable