PLA0210
Rabbit anti-GRLF1/p190RhoGAP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
GRF-1, GRLF1, KIAA1722, P190-A, P190A, glucocorticoid receptor DNA binding factor 1, glucocorticoid receptor DNA-binding factor 1, glucocorticoid receptor repression factor 1, p190ARhoGAP, p190RhoGAP, rho GAP p190A
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numéro d'accès
EAW57452.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... GRLF1/p190RhoGAP(2909)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable