PLA0195
Rabbit anti-MOV10 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
MGC2948, Moloney leukemia virus 10, Mov10, Mov10 (Moloney leukemia virus 10, fSAP113, functional spliceosome-associated protein 113, gb110, homolog, homolog (mouse), moloney leukemia virus 10 protein, mouse) homolog
596,00 $
About This Item
596,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_066014.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... MOV10(4343)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable